Learn More
Bochem™ Labortablett aus Edelstahl
Das Labortablett aus Edelstahl von Bochem™ eignet sich zum Aufbewahren und Tragen von Laborartikeln, die für Experimente im Labor verwendet werden.
Marke:  Bochem™ 8703
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10170261
  • 119.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Abgerundete Kanten
  • Stahlseiten zum Schutz des Inhalts
Spezifikation
Spezifikation
355 x 305 mm
60 mm
Edelstahl
305 mm
Rechteckig
355 x 305 x 60 mm
355 mm
Labortablett
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Labortablett aus Edelstahl > Größe (L x B): 355 x 305 mm