Learn More
Bochem™ Labortablett aus Edelstahl
Das Labortablett aus Edelstahl von Bochem™ eignet sich zum Aufbewahren und Tragen von Laborartikeln, die für Experimente im Labor verwendet werden.
Marke:  Bochem™ 8706
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10252201
  • 226.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Abgerundete Kanten
  • Stahlseiten zum Schutz des Inhalts
Spezifikation
Spezifikation
560 x 385 mm
100 mm
Edelstahl
385 mm
Rechteckig
560 x 385 x 100 mm
560 mm
Labortablett
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Labortablett aus Edelstahl > Größe (L x B): 560 x 385 mm