Learn More
Bochem™ Labortablett aus Edelstahl
Das Labortablett aus Edelstahl von Bochem™ eignet sich zum Aufbewahren und Tragen von Laborartikeln, die für Experimente im Labor verwendet werden.
Marke:  Bochem™ 8705
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10537931
  • 181.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Abgerundete Kanten
  • Stahlseiten zum Schutz des Inhalts
Spezifikation
Spezifikation
450 x 320 mm
80 mm
Edelstahl
270 mm, 320 mm
Rechteckig
400 x 270 x 80 mm
400 mm, 450 mm
Labortablett
Je 1
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Labortablett aus Edelstahl > Länge: 400 mm