Learn More
Bochem™ Labortablett aus Edelstahl
Das Labortablett aus Edelstahl von Bochem™ eignet sich zum Aufbewahren und Tragen von Laborartikeln, die für Experimente im Labor verwendet werden.
Marke:  Bochem™ 8702
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10597541
  • 108.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Abgerundete Kanten
  • Stahlseiten zum Schutz des Inhalts
Spezifikation
Spezifikation
290 x 225 mm
50 mm
Edelstahl
225 mm
Rechteckig
290 x 225 x 50 mm
290 mm
Labortablett
Je 1
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Labortablett aus Edelstahl > Größe (L x B): 290 x 225 mm