Learn More
Nickel Electro™ Laborbecher aus Edelstahl
Diese langlebigen Becher aus Edelstahl eignen sich für Laboranwendungen und brechen oder splittern nicht.
62.30 CHF - 345.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11756567
|
Nickel Electro™
201 |
0.2 l |
70.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12737856
|
Nickel Electro™
202 |
0.35 l |
62.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12747856
|
Nickel Electro™
203 |
0.55 l |
91.94 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11766617
|
Nickel Electro™
203 |
0.55 l |
345.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11419569
|
Nickel Electro™
204 |
700 ml |
93.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11429569
|
Nickel Electro™
206 |
1000 ml |
119.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11439569
|
Nickel Electro™
205 |
1250 ml |
115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11449569
|
Nickel Electro™
207 |
2000 ml |
156.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11459569
|
Nickel Electro™
208 |
2500 ml | N/A | |||||||
11469569
|
Nickel Electro™
209 |
5 l |
220.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Langlebiger Laborbecher aus Edelstahl
- Becher aus Edelstahl 304
- Kein Zerbrechen oder Splittern
- Geeignet für Laboranwendungen
- Ohne reaktive Oberflächen
- Keine Absorption
Spezifikation
Edelstahl | |
Ausguss | |
Becher |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.