Learn More
Nickel Electro™ Laborbecher aus Edelstahl
Diese langlebigen Becher aus Edelstahl eignen sich für Laboranwendungen und brechen oder splittern nicht.
Marke:  Nickel Electro™ 202
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12737856
  • 62.30 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebiger Laborbecher aus Edelstahl
  • Becher aus Edelstahl 304 
  • Kein Zerbrechen oder Splittern
  • Geeignet für Laboranwendungen 
  • Ohne reaktive Oberflächen 
  • Keine Absorption
Spezifikation
Spezifikation
65 mm
Edelstahl
Ausguss
0.35 l
115 mm
Becher
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Laborbecher aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 0.35 l