Learn More
Nickel Electro™ Laborbecher aus Edelstahl
Diese langlebigen Becher aus Edelstahl eignen sich für Laboranwendungen und brechen oder splittern nicht.
Marke: Nickel Electro™ 206
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Langlebiger Laborbecher aus Edelstahl
- Becher aus Edelstahl 304
- Kein Zerbrechen oder Splittern
- Geeignet für Laboranwendungen
- Ohne reaktive Oberflächen
- Keine Absorption
Spezifikation
110 mm | |
Edelstahl | |
Ausguss |
1000 ml | |
135 mm | |
Becher |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Laborbecher aus Edelstahl > Kapazität: 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur