Learn More
Nickel Electro™ Laborbecher aus Edelstahl
Diese langlebigen Becher aus Edelstahl eignen sich für Laboranwendungen und brechen oder splittern nicht.
Marke:  Nickel Electro™ 204
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11419569
  • 93.65 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Langlebiger Laborbecher aus Edelstahl
  • Becher aus Edelstahl 304 
  • Kein Zerbrechen oder Splittern
  • Geeignet für Laboranwendungen 
  • Ohne reaktive Oberflächen 
  • Keine Absorption
Spezifikation
Spezifikation
75 mm
Edelstahl
Ausguss
700 ml
172 mm
Becher
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Laborbecher aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 0.7 l