Learn More
Nickel Electro™ Laborbecher aus Edelstahl
Diese langlebigen Becher aus Edelstahl eignen sich für Laboranwendungen und brechen oder splittern nicht.
Marke:  Nickel Electro™ 208
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11459569
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebiger Laborbecher aus Edelstahl
  • Becher aus Edelstahl 304 
  • Kein Zerbrechen oder Splittern
  • Geeignet für Laboranwendungen 
  • Ohne reaktive Oberflächen 
  • Keine Absorption
Spezifikation
Spezifikation
150 mm
Edelstahl
Ausguss
2500 ml
160 mm
Becher
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Laborbecher aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 2.5 l