Learn More
Nickel Electro™ Laborbecher aus Edelstahl
Diese langlebigen Becher aus Edelstahl eignen sich für Laboranwendungen und brechen oder splittern nicht.
Marke:  Nickel Electro™ 209
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11469569
  • 220.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Langlebiger Laborbecher aus Edelstahl
  • Becher aus Edelstahl 304 
  • Kein Zerbrechen oder Splittern
  • Geeignet für Laboranwendungen 
  • Ohne reaktive Oberflächen 
  • Keine Absorption
Spezifikation
Spezifikation
180 mm
Edelstahl
Ausguss
5 l
214 mm
Becher
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Laborbecher aus Edelstahl > Kapazität: 5 l