Learn More
Mettler Toledo™ Leitfähigkeitssonden aus Edelstahl
1040.00 CHF - 1105.00 CHF
Spezifikation
Typ Leitfähigkeitssonde
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Messungen von ultrareinem Wasser
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Zellkonstante 0,105 cm-1
Länge (metrisch) 120 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
12669225
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
51344026
Mini-DIN
1040.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10491625
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
51344118
LTW
1105.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Leitfähigkeitssonde
0 °C bis 100 °C
120 mm
Für Messungen von ultrareinem Wasser
0,105 cm-1
Edelstahl
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Leitfähigkeitssonden aus Edelstahl