Learn More
Thermo Scientific™ ST8R Zellkultur-Zentrifugenpaket
Erfüllt die Anforderungen an klinische Anwendungen sowie an Forschungsprotokolle.
Marke:  Thermo Scientific™ 50144426
8622.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15247589
  • 13266.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Sorvall ST8R, 230 V (Herst.-Nr.: 75007204); TX-150 Rotor (Herst.-Nr.: 75005701); TX-150 Rundbecher (Satz mit 4 Stück) (Herst.-Nr.: 75005702); Hermetikdeckel (Satz mit 4 Stück) (Herst.-Nr.: 75005707); konischer 50 ml-Adapter für Platten mit und ohne Rahmen (Satz mit 4 Stück) (Herst.-Nr.: 75005736); konischer 15 ml-Adapter (Satz mit 4 Stück) (Herst.-Nr.: 75005737)
Beschreibung
Beschreibung
Verbindet außergewöhnliche Leistungsfähigkeit mit einer kompakten Bauweise. Sie verfügt über ein intelligentes, einfaches Bedienfeld und unterstützt sowohl klinische Anwendungen als auch zahlreiche Forschungsapplikationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ST8R Zellkultur-Zentrifugenpaket
Sorvall ST8R, 230 V (Herst.-Nr.: 75007204); TX-150 Rotor (Herst.-Nr.: 75005701); TX-150 Rundbecher (Satz mit 4 Stück) (Herst.-Nr.: 75005702); Hermetikdeckel (Satz mit 4 Stück) (Herst.-Nr.: 75005707); konischer 50 ml-Adapter für Platten mit und ohne Rahmen (Satz mit 4 Stück) (Herst.-Nr.: 75005736); konischer 15 ml-Adapter (Satz mit 4 Stück) (Herst.-Nr.: 75005737)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ST8R Zellkultur-Zentrifugenpaket > ST8R Zellkultur-Zentrifugenpaket