Learn More
Thermo Scientific™ Megafuge 8R Zellkultur-Zentrifugenpaket
Durchführung klinischer und Forschungsanwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 50144363
8622.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Heraeus Megafuge 8R, 230 V (Herst.-Nr: 75007214); TX-150 Rotor (Hersteller-Teilenummer: 75005701); TX-150 Rundbecher (Set von 4 Stück) (Hersteller-Teilenummer: 75005702); Hermetikdeckel (Set von 4 Stück) (Hersteller-Teilenummer: 75005707); konischer 50 ml-Adapter für Platten mit und ohne Rahmen (Set von 4 Stück) (Hersteller-Teilenummer: 75005736); konischer 15 ml-Adapter (Set von 4 Stück) (Hersteller-Teilenummer: 75005737)
Beschreibung
Verfügt über eine intelligente, einfache Schnittstelle und außergewöhnliche Kapazität in einem kompakten Design.
Spezifikation
Megafuge 8R Zellkultur-Zentrifugenpaket | |
Megafuge 8R, 230 V (Herst.-Nr.: 75007214); TX-150 Rotor (Herst.-Nr.: 75005701); TX-150 Rundbecher (Satz mit 4 Stück) (Herst.-Nr.: 75005702); Hermetikdeckel (Satz mit 4 Stück) (Herst.-Nr.: 75005707); konischer 50 ml-Adapter für Platten mit und ohne Rahmen (Satz mit 4 Stück) (Herst.-Nr.: 75005736); konischer 15 ml-Adapter (Satz mit 4 Stück) (Herst.-Nr.: 75005737) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Megafuge 8R Zellkultur-Zentrifugenpaket > Megafuge 8R Zellkultur-Zentrifugenpaket
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur