Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10696052
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696052
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10696052
Marke: Thermo Scientific Acros 202850010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Reduktionsreagenz
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7
Summenformel Na2O3S2·5H2O
Molekulargewicht (g/mol) 248.18
MDL-Nummer MFCD00149186
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate pentahydrate
Schmelzpunkt 48.5°C
Farbe Weiß
pH 6 to 8.4 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5 to 101% (Iodimetry)
Strukturformel Na2S2O3·5H2O
Merck Index 15, 8821
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in turpentine
Formelmasse 248.18
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.72
Hinweise zur Zersetzung >45°C
Dichte 1.7200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468303 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number202850025,202850100,202850010
ChargennummerA0459778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2024 Catalog Number202850025,202850100,202850010
ChargennummerA0457449 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number202850025,202850100,202850010
ChargennummerA0455214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number202850025,202850100,202850010
ChargennummerA0451208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number202850025,202850100,202850010
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >