Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, ≥ 99.5 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697411
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7
MDL-Nummer MFCD00149186
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate pentahydrate
Farbe Weiß
pH 6.0 to 8.4 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Summenformel H10Na2O8S2
Strukturformel Na2S2O3·5H2O
Merck Index 15, 8821
Molekulargewicht (g/mol) 248.172
Formelmasse 248.18
Reinheit (%) 99.5 to 101.0%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Zersetzung >45°C
Dichte 1.7200g/mL