Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Puriss., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
6 x 2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumthiosulfat-Pentahydrat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP |
Menge | 2.5 kg |
Strukturformel | Na2S2O3 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 248.18 mol |
Reinheit (%) | 99 bis 101 % |
Güte | puriss. |