Learn More
Natriumthiosulfatpentahydrat, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
1 L
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 10102-17-7 |
pH | 6.0 to 8.4 (5% Solution at 25°C) |
Menge | 1 L |
Prozentgehaltsbereich | 99.5 to 101.0% |
Summenformel | H10Na2O8S2 |
MDL-Nummer | MFCD00149186 |
InChI-Schlüssel | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
IUPAC-Name | Dinatriumpentahydrat-Sulfanidsulfonat |
Molekulargewicht (g/mol) | 248.17 |