Learn More
Natriumborhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11316768
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumborhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316768
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
4 x 500 g
Artikelnummer. 11316768
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013432.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Natriumborohydrid wird als Reagenz bei der Reduktion von Aminosäuren und deren Derivaten verwendet. Wird auch als Katalysator bei der Ammoniak-Boran-Dehydrierung verwendet. Natriumborohydrid wird als Reduktionsmittel bei der Synthese von Goldnanopartikeln verwendet. Es wird auch für Zellstoff und als Treibmittel für Kunststoffe verwendet. Es reduziert die Aldehyd- und Ketogruppen, um die entsprechenden Alkohole zu erhalten.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16940-66-2
Summenformel BH4Na
Molekulargewicht (g/mol) 37.83
MDL-Nummer MFCD00003518
InChI-Schlüssel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydridoborate
IUPAC-Name Natriumboranuid
SMILES [BH4-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Borohydride
Schmelzpunkt 400°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine.
Formelmasse 37.83
Zündpunkt 220°C (428°F)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen White caplets
Dichte 1.074 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2024 Catalog Number013432.57,013432.22,013432.36
ChargennummerW18K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number013432.57,013432.22,013432.36
ChargennummerA0461187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2024 Catalog Number013432.57,013432.22,013432.36
ChargennummerA0447989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2024 Catalog Number013432.57,013432.22,013432.36
ChargennummerU28K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number013432.57,013432.22,013432.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium borohydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium borohydride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumborhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >