Learn More
Natriumborhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Natriumborohydrid wird als Reagenz bei der Reduktion von Aminosäuren und deren Derivaten verwendet. Wird auch als Katalysator bei der Ammoniak-Boran-Dehydrierung verwendet. Natriumborohydrid wird als Reduktionsmittel bei der Synthese von Goldnanopartikeln verwendet. Es wird auch für Zellstoff und als Treibmittel für Kunststoffe verwendet. Es reduziert die Aldehyd- und Ketogruppen, um die entsprechenden Alkohole zu erhalten.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium Borohydride |
Schmelzpunkt | 400°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine. |
Formelmasse | 37.83 |
Zündpunkt | 220°C (428°F) |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466476 | Analysenzertifikat | 15/11/2024 | 013432.57,013432.22,013432.36 |
W18K040 | Analysenzertifikat | 27/09/2024 | 013432.57,013432.22,013432.36 |
A0461187 | Analysenzertifikat | 26/09/2024 | 013432.57,013432.22,013432.36 |
A0447989 | Analysenzertifikat | 26/09/2024 | 013432.57,013432.22,013432.36 |
U28K002 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | 013432.57,013432.22,013432.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium borohydride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium borohydride