Learn More
Natriumborhydrid, > 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358677
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumborhydrid, > 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358677
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11358677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035788.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
As a reducing agent for organic, inorganic and organometallic compounds, as a bleaching agent, in the recycling of gold and platinum metals, in organic synthesis, nonaqueous reducing agent for aldehydes, ketones, and schiff bases.Sodium borohydride is used as a reagent in the reduction of amino acids and their derivatives. Also used as a catalyst in the ammonia borane dehydrogenation. Sodium borohydride is used as a reducing agent in the synthesis of gold nanoparticles. It is also used for wood pulp and as a blowing agent for plastics. It reduces the aldehyde and keto groups to give the corresponding alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16940-66-2
Summenformel BH4Na
Molekulargewicht (g/mol) 37.83
MDL-Nummer MFCD00003518
InChI-Schlüssel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydridoborate
IUPAC-Name Natriumboranuid
SMILES [BH4-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium borohydride
Schmelzpunkt 400°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form -10+40 Mesh Granulat
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich >97+%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ammonia and amines. Insoluble in ether.
Formelmasse 37.83
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Weiß
Dichte 1.074 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP03L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog Number035788.36,035788.22
ChargennummerZ02K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number035788.36,035788.22
ChargennummerQ22K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number035788.36,035788.22
ChargennummerR08K081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number035788.36,035788.22
ChargennummerN17H014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number035788.36,035788.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium borohydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium borohydride
Name des Produkts
Natriumborhydrid, > 97 %, Thermo Scientific Chemicals >