Learn More
Natriumborhydrid, 99 %, Pulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10052440
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumborhydrid, 99 %, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10052440
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10052440
Marke: Thermo Scientific Acros 200051000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16940-66-2
Summenformel BH4Na
Molekulargewicht (g/mol) 37.83
MDL-Nummer MFCD00003518
InChI-Schlüssel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumtetrahydroborat, SBH
IUPAC-Name Natriumboranuid
SMILES [BH4-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumborhydrid
Schmelzpunkt 360 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel NaBH4
UN-Nummer UN 1426
Merck Index 15, 8727
Formelmasse 37.83
Reinheit (%) ≥ 98.5 %
Identifizierung Test bestanden
Verpackung Kunststoffflasche
Dampfdruck Vernachlässigbar
Hinweise zur Zersetzung >220 °C
Dichte 1.3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0443864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number200051000,200050250,200055000
ChargennummerA0459369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number200051000,200050250,200055000
ChargennummerB0148331B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number200051000,200050250,200055000
ChargennummerB0142382B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog Number200051000,200050250,200055000
ChargennummerA0435021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2023 Catalog Number200051000,200050250,200055000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium borohydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumborhydrid, 99 %, Pulver, Thermo Scientific Chemicals >