Learn More
Natriumbisulfat-Monohydrat, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumbisulfat-Monohydrat |
Schmelzpunkt | 58 °C |
Farbe | Weiß |
Menge | 500 g |
Strukturformel | NaHSO4 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 138.08 mol |
Reinheit (%) | 99 % |
Güte | ReagentPlus™ |
Verpackung | Poly-Flasche |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumbisulfat-Monohydrat, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur