Learn More
Natriumhydrogensulfat-Monohydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium hydrogen sulfate monohydrate is used in metal finishing and cleaning products. It is used to lower the pH of water for an effective chlorination in swimming pools. It is also used as a urine acidifier to reduce urinary stones in cats. Further, it is used in controlling outbreaks of crown-of-thorns starfish. It is a primary ingredient used in jewelry making to clean the surfaces. In addition to this, it is used as a food additive and serves as a reagent for the decomposition of basic metal oxides by fusion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Sodium hydrogen sulfate monohydrate |
Schmelzpunkt | ∽183°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 500 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in ammonia. |
IUPAC-Name | Natrium; Schwefelwasserstoff; Hydrat |
Formelmasse | 138.07 (120.06anhydrous) |
Güte | Reagenz |
Geruch | Geruchsneutral |
Show More |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P28I061 | Analysenzertifikat | 11/08/2022 | 013799.36,013799.A7,013799.A1 |
Z20H021 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 013799.36,013799.A7,013799.A1 |
T26H028 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 013799.36,013799.A7,013799.A1 |
Z20H022 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 013799.36,013799.A7,013799.A1 |
G08W025 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 013799.36,013799.A7,013799.A1 |
Safety and Handling
- Sodium hydrogen sulfate monohydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydrogen sulfate, monohydrate
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen