Learn More
Natriumbisulfat-Monohydrat, 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12624937
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumbisulfat-Monohydrat, 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12624937
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 12624937
Marke: Thermo Scientific Acros 125005000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-88-5
Summenformel H3NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 138.07
MDL-Nummer MFCD00149210
InChI-Schlüssel JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bisulfate monohydrate
Schmelzpunkt 58.0°C
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel NaHSO4·H2O
Merck Index 15,8722
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 670g/L. Other solubilities: decomposes by alcohol into sodium sulfate and, h2so4
IUPAC-Name Natrium; Schwefelwasserstoff; Hydrat
Formelmasse 138.08
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bisulfate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumbisulfat-Monohydrat, 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals >