Learn More
Thermo Scientific™ Zentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss, neutral
Die Thermo Scientific™ neutralen Zentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss haben eine flache Verschlusskappe, sind nicht mattiert und haben keine Graduierung.
Marke:  Thermo Scientific™ 3439
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11545534
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ neutralen Zentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss haben eine flache Verschlusskappe, sind nicht mattiert und haben keine Graduierung.
  • Mit flacher Verschlusskappe
  • Keine Mattierung oder Graduierung
  • Zertifiziert RNase/DNase-, RNA/DNA-, ATP- und Pyrogen-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Einfache Zentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss
Naturfarben
10 Beutel mit je 100 Stück
Nein
Zertifiziert frei von RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA.
Gehäuse 0.6mL
Polypropylen
Steril
Gehäuse 25000xG
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss, neutral > Steril, durchsichtig, 0,6 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.