Learn More
Thermo Scientific™ Three60™ Sampling System
Ermöglicht Ihnen, mehrere repräsentative Proben Ihrer Prozessflüssigkeiten bequem und in einem geschlossenen System zu entnehmen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4MP0036
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17830807
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Three60™ Probenahmesystem können Sie mit minimalem Aufwand eine repräsentative Probe Ihres Produkts entnehmen. Die Flüssigkeitspfade der vier vorbestrahlten BioProcess Container (BPCS) und Baugruppen verfügen über Schnelldrehventile und Schlauchklemmen für Flüssigkeitstransfer und -entfernung. Das Three60 Probenahmesystem besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 77-Folie, einer 5-lagigen, 7 ml, Polyethylen-Folie und enthält 2 Anschlüsse (1Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Injektionsstelle).
  • Kompatibel mit einem 3.8 cm (1.5 Zoll) Sanitäranschluss
  • Erfordert keine teure Hardware
  • Jedes Three60-Paket enthält ein Ventil und vier Baugruppen mit Quetsch- und Trennverbindungen
  • Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
16 x 13,5 cm (6,3 x 5,32 in.)
In ein Thermoformtablett eingesetzt und versiegelt
Ethylvinylacetat
Raumtemperatur
Three60™
Unsteril
Bei Raumtemperatur lagern.
ASI™ 77
2 Anschlüsse (1 Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Injektionsstelle)
8/Karton
Bestrahlt
Probenahmesystem
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Three60™ Sampling System > 250 ml