Learn More
Thermo Scientific™ Zentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss, neutral
Die Thermo Scientific™ neutralen Zentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss haben eine flache Verschlusskappe, sind nicht mattiert und haben keine Graduierung.
31.75 CHF - 52.00 CHF
Spezifikation
Art der Kappe | Flach |
---|---|
Beschreibung | Einfache Zentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss |
Material | Polypropylen |
Graduated | Nein |
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ neutralen Zentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss haben eine flache Verschlusskappe, sind nicht mattiert und haben keine Graduierung.
- Mit flacher Verschlusskappe
- Keine Mattierung oder Graduierung
- Zertifiziert RNase/DNase-, RNA/DNA-, ATP- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Flach | |
Einfache Zentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss | |
Polypropylen | |
Nein |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.