Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Masterflex L/S Pumpenantrieb mit variabler Drehzahl, aus lackiertem Stahl
Verwenden Sie diese Antriebe, wenn Sie Flüssigkeit mit einer höheren Flussrate pumpen müssen, aber der Platz in Ihrem Labor begrenzt ist. Der kompakte Cole-Parmer™ MasterFlex™ L/S™ Pumpenantrieb mit variabler Drehzahl bietet vielseitig Leistung auf engem Raum.
Marke: Masterflex™ 77200-12
170.89 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Auf den Antrieb passen zwei unterschiedliche Pumpenkopftypen: Standard und Easy-Load™ Der separate Ein-/Aus-Schalter mit einfacher Drehzahlregelung und grünem Leistungsanzeiger sorgt für eine gleichbleibende Drehzahleinstellung beim Ein- und Ausschalten der Pumpe. Der stapelbare, kompakte Antrieb eignet sich perfekt für kleine Arbeitsbereiche.- Das Gehäuse aus lackiertem Stahl entspricht der Schutzart IP22. Das Gehäuse schützt den Antrieb vor senkrecht fallendem Wasser
- —Mit der Taste ''Max'' wird die Pumpe bei maximaler Drehzahl betrieben, um die Schläuche vorzupumpen oder schnell zu spülen
- Der Dauermagnetgleichstrommotor mit Drehrichtungsumkehrung kann in beide Richtungen pumpen
- Fernbedienungsoptionen auf der Rückseite der Pumpe
- Start/Stopp der Pumpe über Kontaktschluss
Spezifikation
12 V Gleichstrom | |
114 mm | |
132 mm | |
±5 % | |
12 VDC |
2.1 bis 560 ml/min | |
136 mm | |
Ja | |
Pumpenantrieb | |
35–200 U/min |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24096, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24096Gültig bis zum: 2025-05-16