Learn More
Koflo Unmontierte In-Line-Mischer aus Polyacetal
Unmounted In-Line Static Mixers can be used with any standard tubing having the same tubing ID as the element OD given in the table.
Marke:  Koflo 04667-16
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11764109
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • They work well with flexible tubing.
Spezifikation
Spezifikation
0.4 in.
9.5 in.
Nicht montierte Inline-Mischer
10 mm
241 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koflo Unmontierte In-Line-Mischer aus Polyacetal > Länge:241mm