Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-Säulen
Lösen Sie mit einer GC-Säule mit geringem Säulenbluten und einer herausragenden inerten Phase Verbindungen auf, die mit Phenyl- und Cyano-Phasen nicht aufgelöst werden können.
Marke:  Thermo Scientific™ 26084-1550
1223.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15810900
  • 1229.83 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
320/340 °C
0.32 mm
TraceGOLD™ TG-200 MS
Silanes Analysis, ECD, NPD, and GC/MS for Fluorocarbons, ECD, NPD, and GC/MS for Alcohols and Ketones, ECD, NPD, and GC/MS for Silanes, ECD, NPD, and GC/MS for Glycols
60 m
0.32 mm
TraceGOLD
G6
0,25 μm
Mittelpolar
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-Säulen > TG-200MS GC Column 60m X0.32mmX0.25mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.