Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten erleichtern die schnelle und problemlose Dialyse von Probenvolumina von 0,5 bis 125 ml. Im Gegensatz zu Standard-Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Klemmen, die zu Undichtigkeiten und Probenverlust führen können.
Marke:  Thermo Scientific™ A52966
165.75 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
165.75 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17763727
  • 200.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pufferaustausch, Protein
Cassette
3,5 kDa
10 Kassetten
Zellulosemembran, Dialyse
3 ml
Slide-A-Lyzer™
Weniger Verschwendung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerFP2912697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA52966
ChargennummerFP2913190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA52966
ChargennummerFP2878099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA52966
ChargennummerFP2912464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA52966
ChargennummerFP2842818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA52966
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO >