Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten, 10K MWCO
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten ermöglichen die schnelle und problemlose Dialyse von Probenvolumina von 0,5 bis 125 mL. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Clips, die zu Leckagen und Probenverlusten führen können.
Marke:  Thermo Scientific™ A52971
165.75 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
170.00 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17760688
  • 200.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pufferaustausch, Protein
Cassette
10 kDa
10 Kassetten
Zellulosemembran, Dialyse
3 ml
Slide-A-Lyzer™
Weniger Verschwendung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerFP2912698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA52971
ChargennummerFP2924444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA52971
ChargennummerFP2913191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA52971
ChargennummerFP2865847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA52971
ChargennummerFP2924444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2024 Catalog NumberA52971
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten, 10K MWCO >