Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Latex-Agglutinationstest: Staphylococcus aureus
Sorgt für schnelle, vermeintlich positive Ergebnisse bei selektiven Medien für eine Identifizierung gesuchter Substanzen/Diagnose.
Marke:  Novacyt - Microgen Bioproducts M43CE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17122199
Beschreibung
Beschreibung
  • Schneller (2 Minuten), einfacher, empfindlicher und spezifischer Latex-Agglutinationstest zur Identifizierung und Bestätigung infizierender Kolonien.
  • Kann verwendet werden, um schnelle, vermeintlich positive Ergebnisse zu erzielen und einen frühzeitigen Hinweis auf mögliche Fehler im Produktionsprozess zu erhalten.
  • Kann verwendet werden, um Kolonien vor der vollständigen biochemischen Identifizierung zu untersuchen und kann traditionelle agglutinierende Antikörpermethoden ersetzen.
Spezifikation
Spezifikation
2°bis 8 °C
Latex-Agglutinationstest
2 min
Staphylococcus aureus
100 Tests
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts Latex-Agglutinationstest: Staphylococcus aureus > 100 Tests