Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Schwimmer und Spritzen als Zubehör
Slide-A-Lyzer Schwimmerbojen und Spritzen sind für eine Vielzahl von Dialysekassetten für Volumina von 0,1 bis 20 ml erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ 66432
Beschreibung
Slide-A-Lyzer Dialysekassettenspritzen sind für das effiziente Laden von Proben in Slide-A-Lyzer-Kassetten und das Entfernen der Probe nach der Dialyse konzipiert. Kassetten-Schwimmerboje-Zubehör ist für die Verwendung mit Slide-A-Lyzer Dialysekassetten zum Entfernen von Kontaminanten mit geringer Molekülmasse und Durchführen von Pufferaustausch, Entsalzung und Anreicherung vorgesehen. Schwimmerbojen für Slide-A-Lyzer MINI Dialysegeräte bestehen aus LDPE (Polyethylen niederer Dichte), das mit den meisten wässrigen Pufferbedingungen kompatibel ist. Die Schwimmer lassen sich auswaschen und wiederverwenden. Mit diesen Schwimmerbojen können Anwender eine einzelne Probe (Röhrchen) oder mehrere Proben (25 Arrays) dialysieren. Die gut lesbaren Spalten- und Zeilenmarkierungen der Geräte erleichtern das Verfolgen der Kennzeichnung verschiedener Proben.
Minimieren Sie den Probenverlust in und aus Dialysekassetten für Slide-A-Lyzer mit Slide-A-Lyzer Dialysekassettenspritzen für 1 ml bis 20 ml Probenvolumina. Slide-A-Lyzer Kassettenschwimmbojen sind für schwimmende 0,5 bis 12 ml-Kassetten in Dialysat ausgelegt.Merkmale des Slide-A-Lyzer Kassettenzubehörs:
• Spritzen eignen sich für unterschiedliche Probenvolumina
• Bojen verhindern, dass der Rührstab die Dialysemembran zerreißt
• Angepasst an die Slide-A-Lyzer Kassette – für sicheren Sitz und Minimierung des Probenverlustes
• Chemisch inert
Spezifikation
Jeweils eine 12 ml-Kassette pro Schwimmer | |
Dialyse | |
12 ml | |
8 Schwimmer | |
Cassette Float Buoy |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Kassette, Zubehör | |
Slide-A-Lyzer™ | |
12 mL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
59Stunden
6Minuten
9Sekunden
57Neues Angebot Jetzt sparen