Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage
Optimale Balance zwischen den Innovation und praktischen, unkomplizierten Wiegefunktionen. Ohaus™ Adventurer Präzisionswaagen decken alle erforderlichen Anwendungen für Standardwägeaufgaben und Messaktivitäten ab.
Marke:  OHAUS™ 30100625
3147.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24305" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15355053
  • 3330.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Ohaus - Adventurer balances
    Ohaus - Adventurer balances
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ohaus Adventurer balances
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Product Certifications
    Name des Produkts
    OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage > Modell:AX523M; Kapazität:520g