Learn More
Thermo Scientific™ SnakeSkin™ Dialyseschläuche
Führen Sie mit dieser gebrauchsfertigen Form herkömmlicher Dialysemembranschläuche mit 3,5 K, 7 K und 10 K MWCO (Molecular Weight Cut Off) für 10 ml- bis 100 ml-Proben Entsalzungen und Pufferaustausch aus. Verschließen Sie Dialyseschläuche mit einem flachen Durchmesser von bis zu 50 mm sicher mit den robusten, nicht schwimmenden SnakeSkin Dialyseschlauchklemmen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88244
295.64 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11552541
  • 348.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche
3,5 kDa
Zellulose
35 mm ID
Ca. 48 ml pro 5 cm Länge (zuzüglich 2,5 cm an beiden Enden zum Verschließen), ergibt 100 Anwendungen
Nach Erhalt bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern. In einem geschlossenen Originalverpackungsröhrchen aufbewahren, um Austrocknung zu verhindern, die zu Rissen oder Undichtigkeiten in der Membran führt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Membran hydrieren lassen, indem Sie gelegentlich 1-2 Tropfen destilliertes Wasser in das Verpackungsröhrchen geben.
SnakeSkin™
Zellulosemembran, Dialyse
Tubing
Pufferaustausch, Protein
10,5 m
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL403245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2024 Catalog Number88244
ChargennummerZI387036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88244
ChargennummerZH387035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number88244
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number88244
ChargennummerZE387034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number88244
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SnakeSkin™ Dialyseschläuche > Dialyseschlauch, 3,5 K MWCO, 35 mm ID