Learn More
Ratiolab™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Diese Röhrchen sind für eine Vielzahl von Zentrifugieranwendungen geeignet. Die Ratiolab™ Polypropylen-Mikrozentrifugenröhrchen sind zur einfachen Identifizierung in verschiedenen Farben erhältlich.
Marke:  Ratiolab™ 5616025
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10145884
  • 138.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Autoklavierbar mit geöffneter Kappe bei 121 °C für 20 min.
  • In Natur oder in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung
  • Zuverlässige Dichtkappe
  • Sicher und einfach zu öffnen und zu schließen
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss
Autoklavierbar
Durchsichtig
Mikrozentrifuge
Schraubverschluss und O-Dichtring
25000g
Polypropylen
2 ml
Polypropylen
48 mm
10 °C bis 50 °C
13.1 mm
Name des Produkts
Ratiolab™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen > Fassungsvermögen: 2 ml; Farbe: Transparent