Learn More
Ambion™ Silencer™ Custom Designed siRNA
Silencer™ kundenspezifische siRNA
Marke: Ambion™ 4399670
285.42 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
285.42 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kostengünstige RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
- Verwenden Sie den GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen
Spezifikation
Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in einem frostfreien Tiefkühlgerät lagern. (Getrocknete Oligonukleotide werden bei Umgebungstemperatur versendet.) Weitere im Lieferumfang enthaltene Materialien: 1,75 ml Nuklease-freies Wasser. | |
Die Genexpression wird unterdrückt, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen | |
Kundenspezifische siRNA | |
5 nmol | |
Nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern |
GeneAssist – kundenspezifisch definierte Silencer™ siRNA | |
Silencer™ | |
Standard | |
Umgebungstemperatur |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ambion™ Silencer™ Custom Designed siRNA > GeneAssist – kundenspezifisch konzipierte Silencer™ siRNA, Standard, 5 nmol
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur