Learn More
Ohaus™ Ausschwingrotor, 2 x 3 MTP, ID
Ausschwingrotor zur Verwendung mit der Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Marke:  Ohaus™ 30314824
1634.00 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15826662
  • 1720.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Requires : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
Beschreibung
  • Fassungsvermögen: 2 x 3 MTP
  • Max. g-Kraft: 2.716 g
  • Max. Drehzal: 4,500 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor auscchwenkbar 2x3MTP mit Becher ID
2 x 3 MTP
4,500 U/min
Gehäuse FC5714
Nicht zutreffend
Edelstahl
2.716 × g
1,640 kg
0 bis 90°
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Ohaus™ Ausschwingrotor, 2 x 3 MTP, ID > Modellnummer R-S6 X MTP/4MI