Learn More
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Distilling Vigreux Column with Standard Taper Joints
Vigreux distilling column with indentations over the entire length for improved vapor-liquid contact. A range of column lengths (130mm, 150mm or 300mm) for a variety of joint sizes.
Marke: DWK Life Sciences™ 503500-0222
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- KIMAX™ column has a Standard Taper outer joint at the top and a Standard Taper inner joint at the bottom
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
- Options:
- Column length 130mm, 14/20 Standard Taper joints
- Column Length 150mm, 24/40 Standard Taper joints
- Column length 300mm, 19/22 Standard Taper joints
- Column Length 300mm, 24/40 Standard Taper joints
Spezifikation
300mm | |
11,8 in. | |
24/40 |
Vigreux Column | |
USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Distilling Vigreux Column with Standard Taper Joints > Vigreux Column, 24/40 Joints, 300mm Height
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur