Learn More
Thermo Scientific™ Nadeln für Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Anschluss
Thermo Scientific™ Nadeln für Luer-Lock-Priming-Spritzen sind für Spritzen mit austauschbaren Nadeln erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ 365RNL22
44.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10035934
  • 45.14 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nadeln für Luer-Lock-Priming-Spritzen sind für Spritzen mit austauschbaren Nadeln erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nadeln für Luer-Lock-Priming-Spritzen; Nadelgröße 22 Gauge; Nadellänge 2 in.; 2 Stück/Packung
2 in.
50,8 mm
Abnehmbar
22 G
Spritzennadel
LC Autosampler-Spritze
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nadeln für Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Anschluss > Kanülen für Luer-Lock-Vorspülspritzen; 22 Gauge; Kanülenlänge 2 Zoll; 2 Stück/Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.