Learn More
Hamilton™ Nadeln mit stumpfer Spitze und Ansatz aus Metall (Luer Lock)
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen oder LT- oder TLL-Anschlüssen verwendet werden. Die Nadeln bestehen aus Edelstahl 304. Die Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 in.). Individuelle Nadellängen und Spitzenformen sind lieferbar.
Marke:  Hamilton™ 91023
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11537794
  • 117.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
Kann mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindungsstücken verwendet werden.
  • Aus Edelstahl 304
  • Die Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 Zoll)
  • In praktischen Sechserpackungen erhältlich
  • Individuelle Nadellängen und Kanülenspitzentypen sind erhältlich
  • Nadeln sind von 10 bis 33 ga erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
23 ga
0.025 in.
0.64 mm
Nadel
Stumpf
Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl
0.013 Zoll
0.34 mm
2 in.
51 mm
Luer-Lock-Spritzen aus PTFE und Luer-Spitze oder Luer-Lock-Stecker aus PTFE
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Nadeln mit stumpfer Spitze und Ansatz aus Metall (Luer Lock) > Metallansatz; 23 Gauge; 2 Zoll (51 mm) Spitzentyp: 3