Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ 3D Cell Culture Clearing Reagent
Das CytoVista 3D-Zellkultur-Klärungsreagenz klärt fluoreszierend markierte 3D-Kulturzellen wie Organoide und Sphäroide.
Marke: Invitrogen™ V11316
Beschreibung
Dieser Klärungsprozess ermöglicht eine scharfe und helle 3D-Fluoreszenzbildgebung für Tiefen von bis zu 1.000 µm. Das Reagenz kann auch als Bildgebungslösung mit stabiler wochenlanger Lagerung von 3D-Zellkulturen mit minimaler Veränderung der Gewebemorphologie oder -helligkeit oder der Spezifität der Fluorophore verwendet werden.
Merkmale der CytoVista Klärungsmittel für Gewebe und 3D-Zellkulturen:
• Schnelle Klärung fluoreszierend markierter Gewebe für die 3D-Bildgebung
• Minimale Schrumpfung, Expansion oder andere morphologische Veränderungen des Gewebes
• Der einfache Arbeitsablauf erfordert keine speziellen Instrumente oder Geräte und lässt sich leicht an IHC anpassen
• Kompatibel mit den meisten Fluorophoren, einschließlich Farbstoffen und fluoreszierenden Proteinen
Im CytoVista-Klärungsprozess für 3D-Zellkulturen und Gewebe werden Gewebe und 3D-Kulturzellen mit minimaler Veränderung ihrer Morpologie oder Nachweisempfindlichkeit mit fast allen Fluorophoren gerklärt. Mit einem anwenderfreundlichen Protokoll kann das gesamte Mausgehirn (8 mm-Schnitt) innerhalb von 24 Stunden oder ein 1 mm-Schnitt in 2 Stunden geklärt werden, ohne dass spezielle Instrumente oder Geräte verwendet werden müssen.
Der CytoVista-Klärungsprozess ist mit den meisten Fluorophoren kompatibel, einschließlich fluoreszierender Proteine, die mit gängigen fluoreszierenden Bildgebungsinstrumenten wie Weitfeldmikroskopen, High-Content-Analysatoren, Konfokal- und Lichtscheibenmikroskopen erkannt werden. Für Erstbenutzer empfehlen wir das CytoVista-Gewebeklärungs/-färbe-Kit (Kat.-Nr. V11324) oder das CytoVista 3D-Zellkulturklärungs/-färbe-Kit (Kat.-Nr. V11325). Diese Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien zur Klärung und IHC-Färbung.
Die CytoVista Klärungstechnologie reinigt Gewebe ausreichend für die 3D-Fluoreszenzbildgebung, ändert aber im Gegensatz zu anderen Klärungstechniken die Gewebemorphologie nicht wesentlich. Minimale morphologische Veränderungen, wie Schrumpfung und Kontraktion, wurden beobachtet. Bei kostbaren Proben kann die Klärung umgekehrt werden, und das Gewebe kann für histologische Studien wie H&E-Färbungen verarbeitet werden.
Für Gewebe, die leichter zu klären sind, wie Gehirn, Lunge, Darm, Haut und Gewebe mit einerDicke von weniger als 250 µm, reicht die Behandlung mit dem CytoVista-Gewebeklärungsreagenz für die 3D-Bildgebung aus. Gewebe mit einer Dicke von mehr als 250 µm oder die schwer zu klären sind, wie Niere, Leber, Herz und Plazenta, erfordern jedoch eine Vorbehandlung mit dem CytoVista-Gewebeklärungsreagenz, gefolgt von einer Behandlung mit dem CytoVista Gewebeklärungs-Enhancer.
Das CytoVista 3D-Zellkultur-Klärungsreagenz wird für Sphäroide oder Organoide mit einer Dicke von bis zu 1 mm empfohlen.
Für harte Gewebe, wie Knochen, Knorpel und Bindegewebe, wird das CytoVista Gewebeklärungsreagenz nicht empfohlen.
Spezifikation
CytoVista™ | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Reagenz für die Zell- und Gewebevorbereitung | |
100 mL |