Learn More
3M™ Belüfteter G3000-Schutzhelm mit Ratschen-Kopfband
Der belüftete G3000-Schutzhelm der 3M™-Serie mit Ratschen-Kopfband ermöglicht das einfache Abrutschen von herabfallenden Objekten, ohne dass der Helm aus seiner Position verrutscht.
27.30 CHF - 520.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 397 |
---|---|
Material | UV-stabilisiertes ABS |
Produkttyp | Helm |
Größe | 53 bis 62 cm |
Suspensionstyp | Ratsche |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15799717
|
3M™
7000039721 |
Rot |
515.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15789717
|
3M™
7000039720 |
Orange |
520.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17986072
|
3M™
7000009701 |
Gelb |
27.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15709987
|
3M™
7000108315 |
Grün |
520.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15719987
|
3M™
7000108316 |
Hohe Sichtbarkeit |
520.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ein Schutzhelm für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hervorragender Belüftung und einem guten Sichtfeld
- Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie darüber, wann Ihr Schutzhelm UV-Strahlung ausgesetzt war und wann er ersetzt werden muss
- Weich abgerundetes Design, das verhindert, dass Teile des Helms an Ästen usw. hängen bleiben
- Belüftungsöffnungen, die über einen größeren Bereich verteilt sind, bieten maximale Luftzirkulation und erhöhen so den Tragekomfort
- Das Kopfgurtsystem kann um 180° gedreht werden, um bessere Sichtbarkeit beim Arbeiten in engen Räumen zu gewährleisten
- Kurzer Peak sorgt für bessere Sicht nach oben
Spezifikation
EN 397 | |
Helm | |
Ratsche | |
Ja |
UV-stabilisiertes ABS | |
53 bis 62 cm | |
330 g |