Learn More
Cytiva Sera-Mag Silikonbeschichtete superparamagnetische Beads
Sera-Mag Beads für die Isolierung von Nukleinsäuren liefern hochreine DNA-Extraktion in NGS-Anwendungen.
Marke:  Cytiva 29357369
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16437655
  • 130.00 CHF / 5 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet hochreine DNA-Extraktion für hochempfindliche Anwendungen, bei denen die Probe knapp ist
  • Diese Beads bieten eine optimale Oberfläche für die Nukleinsäure-Bindung mit hoher Leistung und niedrigem Hintergrund
  • Hohe Magnetisierung (60 emu/g) und hohe Bindungskapazität für schnelles magnetisches Ansprechen (∼5 Sekunden) und kürzere Zeit für magnetische Schritte während der Isolierung
  • Die Beads sind in zwei Größen erhältlich (Durchmesser in Submikroskalierung: 70 nm und 400 nm) und bieten aufgrund der kleinen Partikel eine Auswahl, die auf den Oberflächenanforderungen und der hohen Bindungskapazität basiert
  • Die Beads sind monodispergiert und verfügen über eine schmale Größenverteilung für konsistente, reproduzierbare Ergebnisse
  • Silanol-Hydroxylgruppen auf der Bead-Oberfläche ermöglichen eine effiziente, hochreine Isolierung von Nukleinsäuren
  • Auf mikrobielle Kontamination getestet
  • Gute Auftriebstabilität (niedrige Sedimentationsrate): Die Beads bleiben gut suspendiert und über 90 Minuten dispergiert (bei einer Konzentration von 1 mg/ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    20 mg/ml in Wasser (0,05 % Natriumazid)
    Aufbewahrungslösung:Wasser+ 0,05 % Natriumazid
    Chaotrope Salzchemie und Vortex-Mischung, Rollenmischung und Ultraschallbehandlung
    5 mL
    Raumtemperatur
    400 nm
    Silikabeschichtung, Kern-Mantel-Struktur
    400 nm Partikeldurchmesser
    Name des Produkts
    Cytiva Sera-Mag Silikonbeschichtete superparamagnetische Beads > Menge: 5 ml, Partikelgrößen: 400 nm Durchmesser