Learn More
Pyrex™ Stößel aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion. Pyrex™ Stößel aus Borosilikatglas eignen sich optimal zum Zerstoßen von Feststoffen in Pulver zur leichteren Handhabung. Die Stößel sind in rauh und glatt lieferbar. Geeignet für die Pyrex™ Mörser (separat lieferbar).
Marke: Pyrex 718342R
Beschreibung
- Ideal zum Zerkleinern von Feststoffen zu Pulver für eine einfache Handhabung
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas, das höchsten Widerstand gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion bietet
- Wahlweise mit rauer oder glatter Oberfläche
- Zur Verwendung mit Pyrex™ Mörsern (separat lieferbar)
Spezifikation
Glasiert | |
Borosilikatglas | |
110 mm |
Stößel | |
Pyrex™ Mörser |