Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid-Miniprep-Kit
Mit diesem einfachen, schnellen und kostengünstigen System können Sie hochwertige Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen isolieren.
Marke:  Thermo Scientific™ K0503
341.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10242490
  • 506.00 CHF / 250 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das GeneJET Plasmid Miniprep Kit nutzt eine exklusive Kieselgelmembrantechnologie in Form einer praktischen Zentrifugationssäule. Mit dem Kit kann pro Isolationsvorgang bis zu 20 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienanzahl zurückgewonnen werden.
Das Kit nutzt eine exklusive Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule. Mit dem Kit können je nach Aufreinigungsverfahren bis zu 20μg High-Copy-Plasmid-DNA zurückgewonnen werden.
  • Effizient – Hohe Ausbeute von bis zu 20 μg hochwertiger Plasmid-DNA
  • Schnell – Verfahren dauert weniger als 14 Minuten
  • Praktisch – Phenol/Chloroform-Extraktion oder Alkoholfällung ist nicht erforderlich
  • Rein – Aufgereinigte DNA ist sofort einsatzbereit
Empfohlen für:
Schnelle Aufreinigung von High-Copy-Plasmid-DNA, die für molekularbiologischen Verfahren geeignet ist, wie z. B.:—FastDigest oder konventioneller Restriktionsverdau,—automatisierte Fluoreszenz- und radioaktive Sequenzierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spin-Säule
Silikasäule
Bakterien
Kompatibel (Vakuumverteiler)
GeneJET
250 Aufreinigungen
< 14 min
Zentrifugationssäule
Mini
PCR, Klonierung, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäuremarkierung, In-vitro-Transkription
< 100 µg (kleine) Plasmid-DNA
Plasmid-MiniPrep-Kit
Plasmid-DNA
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide