Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylsulfoxid (DMSO), LC-MS-Gütegrad
Ein hochreines, sequenzierungsfähiges Präparat mit konsistenten Absorptionseigenschaften für HPLC- und Massenspektrometriemethoden.
Marke: Thermo Scientific™ 85190
87.64 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Dimethylsulfoxid (DMSO) ist eine hochreines, sequenzierungsfähiges Präparat mit konsistenten Absorptionseigenschaften für HPLC- und Massenspektrometriemethoden.
Ein Präparat in Sequenzierungsqualität mit hoher Reinheit für die Verwendung in herkömmlichen Aminosäure-Analysatoren und anderen Anwendungen mit hohem Volumen.
Dieses Dimethylsulfoxid in Sequenzierungsqualität ist ein >99,5 % reines DMSO. Die kostengünstigen 950 ml-Flaschen sind eine ausgezeichnete Wahl für Protein- und Peptidanwendungen, die große Mengen des wassermischbaren Lösungsmittels erfordern. Die 50 ml-Flaschen bieten Komfort und minimieren den Abfall bei kleinen Auflösungs- und Reaktionsvolumina. Die Reinheitsprüfung stellt sicher, dass die Zubereitung im Wesentlichen keine Amine enthält. Die Formulierung wurde ursprünglich für Anwendungen der Peptidsequenzierung mit Aminosäure-Analysatoren entwickelt, die hochreines Lösungsmittel und einen erschwinglichen Preis erforderten. Dieses DMSO ist in Flaschen aus braunem Glas mit Lösungsmittelspülung verpackt und mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen für ultimativen Schutz versiegelt.
Leistungsmerkmale:
- Hochreines Lösungsmittel (niedriges Amin) für verschiedene Protein-, Peptid- und Aminosäure-Anwendungen
- Verpackt in Flaschen aus braunem Glas mit Lösungsmittelspülung und versiegelt mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen
- Geeignet für HPLC-Detektion, obwohl es nicht speziell auf geringe UV-Absorption getestet wurde
Produktspezifische Informationen:
- Allgemeine Eigenschaften von DMSO
- Alternative Benennung: Methylsulfinylmethan, Methylsulfoxid
- Summenformel: C2H6SO
- Molekülgewicht: 78,13
- Dichte: 1,101 g/mL
- CAS Nummer: 67-68-5
Pierce sequenzierfähiges DMSO wurde speziell gereinigt und getestet, um die Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten, die Empfindlichkeit Ihres Assays zu maximieren und die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern.
Spezifikation
LC-MS | |
50 ml | |
Flüssig | |
Pierce™ | |
Bernsteinfarbene Glasflasche |
Dimethylsulfoxid (DMSO) | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Lösungsmittel (rein) | |
Flüssigkeitschromatographie, Massenspektrometrie |