Learn More
Fisherbrand™ Septum für 8-425 Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 08 02 0774
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11858961
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 8mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
8 mm
1000
Schwarz
Viton 1A
1 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 8-425 Gewindekappe > Viton 1A schwarz ,1 mm Dicke ,70° Shore A