Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Mikrospatel aus Edelstahl
Marke:  Usbeck Laborgeraete™ 3303
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10126961
  • 4.04 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
1 Packungen
5 mm
185 mm
Mikrospatel
Edelstahl
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Mikrospatel aus Edelstahl > Länge:185mm